Ammoniumhexafluorosilicat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr
Synonyme: Ammoniumfluorosilicat
SILS00875.250 SILS00875.1K
SILNSILS00875.250EA 0 EUR
SILNSILS00875.250 SILNSILS00875.1K
Ammoniumhexafluorosilicat
Ammoniumhexafluorosilicat
Formel: H₈F₆N₂Si
Molecular Weight: 178,15 g/mol
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00529