Ammoniumsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
A11682.0B
A11682.0I
A11682.0BEA
34.8
EUR
A11682.0B
A11682.0I
Ammoniumsulfat ≥98%
Ammoniumsulfat
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung) Dichte: 1,769 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |