Ammoniumsulfat ≥99,5%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
0191-1KGEA 56.1 EUR
0191-1KG 0191-10KG 0191-5KG 0191-12KG 0191-50KG
Ammoniumsulfat ≥99,5%, Ultrareine Qualität
Ammoniumsulfat
Für die Ausfällung oder Fraktionierung von Proteinen oder Aufreinigung von Antikörpern. Geeignet für die kristallografische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen.
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic < 0,0001%
Chlorid ≤ 0,0005%
DNase Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0002%
Insolubles ≤ 0,005%
Eisen ≤ 0,0005%
Magnesium Test Entspricht
pH (5%, Wasser)@25°C 5 - 6
Phosphate ≤ 0,0005%
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (trockene Basis) ≥ 99,5%
Glührückstand ≤ 0,005%
RNase Keine nachgewiesen
Selenium ≤ 0,002%