Ammoniumsulfat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
06131.1600
06131.3600
06131.2600
06131.5600
06131.6600
06131.7500
KRAF06131.1600EA
27
EUR
KRAF06131.1600
KRAF06131.3600
KRAF06131.2600
KRAF06131.5600
KRAF06131.6600
KRAF06131.7500
Ammoniumsulfat analytisches Reagens
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Schmelzpunkt: 336…339 °C Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...