Ammoniumsulfat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
06132.1600
06132.3600
06132.2600
06132.5600
06132.6600
KRAF06132.1600EA
0
EUR
KRAF06132.1600
KRAF06132.3600
KRAF06132.2600
KRAF06132.5600
KRAF06132.6600
Ammoniumsulfat, reinst
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Schmelzpunkt: 336…339 °C Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...