Ammoniumsulfat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-AmmoniumsulfatDiammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01209.0500EA 586 EUR
1.01209.0500 1.01209.0050
Ammoniumsulfat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)