Ammoniumsulfat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
1.01211.1000EA 62.1 EUR
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
Ammoniumsulfat, Millipore®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559