Dischwefeldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sulphur monochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157759-1KG
157759-250G
157759-50G
SIAL157759-1KGEA
65.7
EUR
SIAL157759-1KG
SIAL157759-250G
SIAL157759-50G
Dischwefeldichlorid, Sigma-Aldrich®
Disulphur dichloride
Formel:
Cl₂S₂ Molecular Weight: 135.04 g/mol Siedepunkt: 138 Schmelzpunkt: –76 °C Dichte: 1.68 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 118 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10025-67-9 EINECS: 233-036-2 UN: 1828 ADR: 8 I Merck Index: 12,09143 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...