(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DAST
A11992.06
A11992.14
A11992.22
AB115869.0100
A11992.06EA
85.1
EUR
A11992.06
A11992.14
A11992.22
ABCRAB115869.0100
(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Purity: 95%
CAS No.: 38078-09-0
Molecular Formula: C4H10F3NS
Formula Weight: 161.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4115
Boiling Point: 30-32°/3mm
Beilstein Reference: 1849066
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000363
Formel:
C₄H₁₀F₃NS Molecular Weight: 161,19 g/mol Siedepunkt: 30…32 °C (3 mmHg) Dichte: 1,23 Flammpunkt: 23 °C (73 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000363 CAS-Nummer: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 UN: 2920 ADR: 8,I |