(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: DAST
15439535-5G 15439535-25G
MOLE15439535-5GEA 180 EUR
MOLE15439535-5G MOLE15439535-25G
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Formel: C₄H₁₀F₃NS
Molecular Weight: 161,19 g/mol
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000363
CAS-Nummer: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8,I