Amidoschwefelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Aminosulfonsäure, Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure, Amidoschwefelsäure
A18836.0E A18836.22 A18836.36
A18836.0EEA 102 EUR
A18836.0E A18836.22 A18836.36
Amidoschwefelsäure ≥98%
Amidoschwefelsäure
Purity: 98+% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H3NO3S Formula Weight: 97.09 Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM