Amidoschwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Aminosulfonsäure, Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure, Amidoschwefelsäure
1828.0250EA 121.45 EUR
1828.0250 1828.1000
Amidoschwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97.09 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 205
Dichte: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable