Amidoschwefelsäure analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Aminosulfonsäure, Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure, Amidoschwefelsäure

15182.1600 15182.3600 15182.5600 15182.0800 15182.1800 15182.2800
KRAF15182.1600EA 41.6 EUR
KRAF15182.1600 KRAF15182.3600 KRAF15182.5600 KRAF15182.0800 KRAF15182.1800 KRAF15182.2800
Amidoschwefelsäure analytisches Reagens
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR