Amidoschwefelsäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: SulfaminsäureAminosulfonsäureAmidosulfonsäureAmidoschwefelsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00103.0100EA 93.3 EUR
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
Amidoschwefelsäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09090
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)