Amidoschwefelsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aminosulfonsäure, Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure, Amidoschwefelsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 44.9 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Amidoschwefelsäure, Supelco®
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM