Ammoniumsulfamat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Amidoschwefelsäure Ammoniumsalz, Sulfamidsäure Ammoniumsalz, Ammoniumamidosulfonat, Aminosulfosäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfamidat, Amidosulfonsäure Ammoniumsalz
423390050 423391000 423395000 423390025
ACRO423390050EA 25.9 EUR
ACRO423390050 ACRO423391000 ACRO423395000 ACRO423390025
Ammoniumsulfamat ACS
Ammoniumsulfamat
Formel: H₆N₂O₃S
Molecular Weight: 114,13 g/mol
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Melting point 132.0 to 134.0°C
Residue after ignition ≤0.10 %
Titration ≥98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %