Selen(IV)sulfid ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
42943.14 42943.22 42943.36
42943.14EA 56.2 EUR
42943.14 42943.22 42943.36
Selen(IV)sulfid ≥94%
Selen(IV)sulfid
Purity: 94% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Solubility: Insoluble in water, in dilute HCl Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formel: S₂Se
Molecular Weight: 143,09 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: <100 °C
Dichte: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011227
CAS-Nummer: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8436