Diallylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Allyl sulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W204218-100G-K
W204218-1KG-K
W204218-4KG-K
SIALW204218-100G-KEA
80.5
EUR
SIALW204218-100G-K
SIALW204218-1KG-K
SIALW204218-4KG-K
Diallylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diallylsulfid
Formel:
C₆H₁₀S Molecular Weight: 114,21 g/mol Siedepunkt: 139…140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008658 CAS-Nummer: 592-88-1 EINECS: 209-775-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,00294 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...