Disulfiram 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetraethylthiuramdisulfid, Bis(diethyl-thiocarbamoyl)disulfid
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 19.2 EUR
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulfiram 97%
Disulfiram
Formel: C₁₀H₂₀N₂S₄
Molecular Weight: 296.55 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (23hPa)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009048
CAS-Nummer: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03399
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)