Disulfiram, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Tetraethylthiuramdisulfid, Bis(diethyl-thiocarbamoyl)disulfid

86720-1KG 86720-250G 86720-50G
SIAL86720-1KGEA 120 EUR
SIAL86720-1KG SIAL86720-250G SIAL86720-50G
Disulfiram, Sigma-Aldrich®
Disulfiram
Formel: C₁₀H₂₀N₂S₄
Molecular Weight: 296,55 g/mol
Siedepunkt: 369 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009048
CAS-Nummer: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR