Tetramethylthiurammonosulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(dimethylthiocarbamyl) sulphide
A17259.14 A17259.22
A17259.14EA 23.1 EUR
A17259.14 A17259.22
Tetramethylthiurammonosulfid ≥97%
Tetramethylthiurammonosulfid
Purity: 97% CAS No.: 97-74-5 Molecular Formula: C6H12N2S3 Formula Weight: 208.37 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1775650
Formel: C₆H₁₂N₂S₃
Molecular Weight: 208,37 g/mol
Schmelzpunkt: 106…110 °C
Dichte: 1,37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014870
CAS-Nummer: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN: 3077
ADR: 9,III