Dimethylsulfoxid ≥99,9% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
0231-500MLEA
149
EUR
0231-500ML
0231-4L
Dimethylsulfoxid ≥99,9% ACS
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18.5 °C Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@270nm | < 0,4 |
Abs.@290nm | ≤ 0,18 |
Abs.@310nm | ≤ 0,06 |
Abs.@330nm | ≤ 0,02 |
Abs.@350-400nm | ≤ 0,01 |
Reinheit | ≥ 99,9% |
Rückstand nach Verdampfen | ≤ 0,01% |
Titrable Free Acid | ≤ 0,001 meq/g |
Wasser (KF) | ≤ 0,1% |