Dimethylsulfoxid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
54686-1
54686-2
BMOL54686-1EA
0
EUR
BMOL54686-1
BMOL54686-2
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 18,5 Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |