Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Methylsulfinylmethan, DMSO
317275-100
317275-500
317275-100EA
56.3
EUR
317275-100
317275-500
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Molecular Weight: 78.14 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 18.5 Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |