Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Methylsulfinylmethan, DMSO
23488.237EA 0 EUR
23488.237 23488.294
Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 18.5 °C
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Fe (Eisen) Max. 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,00010 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser Max. 0,0100 %