Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
41639-100ML 41639-500ML
SIAL41639-100MLEA 70.5 EUR
SIAL41639-100ML SIAL41639-500ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM