Dibutyldisulfid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 44.8 EUR
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyldisulfid 97%
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Siedepunkt: 229…233 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -94 °C
Dichte: 0,938 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009467
CAS-Nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %