Dibutyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
8.20242.0025EA 52.7 EUR
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
Dibutyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009467
CAS-Nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -94 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 229 - 233 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl disulfide
Hill Formula C8H18S2
Chemical Formula CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3