Dibutyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B93989-100ML
B93989-25ML
SIALB93989-100MLEA
126
EUR
SIALB93989-100ML
SIALB93989-25ML
Dibutyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dibutyldisulfid
Formel:
C₈H₁₈S₂ Molecular Weight: 178,36 g/mol Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 0,9371 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009467 CAS-Nummer: 629-45-8 EINECS: 211-091-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...