Dibutylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
L07599.AE L07599.AP
L07599.AEEA 52.5 EUR
L07599.AE L07599.AP
Dibutylsulfid ≥98%
Dibutylsulfid
Purity: 98% CAS No.: 544-40-1 Molecular Formula: C8H18S Formula Weight: 146.30 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Stench Melting Point: -80° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1732829 Merck Reference: 14,1590 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009468
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146,3 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,839
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1590