Dibutylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20252.0100
8.20252.0500
8.20252.0050
8.20252.9025
8.20252.0100EA
82.8
EUR
8.20252.0100
8.20252.0500
8.20252.0050
8.20252.9025
Dibutylsulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel:
C₈H₁₈S Molecular Weight: 146,3 g/mol Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009468 CAS-Nummer: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 UN: 3334 ADR: 9, Merck Index: 12,01626 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -80 °C |
Molar Mass | 146.29 g/mol |
Boiling Point | 188.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 26 hPa (80 °C) |
Flash Point | 62 °C |
Refractive Index | 1.453 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Butyl sulfide |
Hill Formula | C8H18S |
Chemical Formula | CH3(CH2)3S(CH2)3CH3 |