Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
51491-100ML 51491-500ML
SIAL51491-100MLEA 97.4 EUR
SIAL51491-100ML SIAL51491-500ML
Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146,3 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626