Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B101796-100ML B101796-500ML
SIALB101796-100MLEA 59.9 EUR
SIALB101796-100ML SIALB101796-500ML
Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146,3 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR