Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
MQ300
W221503-1KG-K W221503-4KG-K W221503-8KG-K
SIALW221503-1KG-KEA 235 EUR
SIALW221503-1KG-K SIALW221503-4KG-K SIALW221503-8KG-K
Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable