Dihexyldisulfid tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Di-n-hexyldisulphide
B22568.06 B22568.14
B22568.06EA 37.8 EUR
B22568.06 B22568.14
Dihexyldisulfid tech. 85%, technische Qualität
Dihexyldisulfid
Purity: 85% CAS No.: 10496-15-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S2 Formula Weight: 234.47 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00027300
Formel: C₁₂H₂₆S₂
Molecular Weight: 234,47 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 0,919
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027300
CAS-Nummer: 10496-15-8
EINECS: 234-022-9