Dihexylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Di-n-hexylsulphide
B22325.14 B22325.22
B22325.14EA 45.2 EUR
B22325.14 B22325.22
Dihexylsulfid ≥97%
Dihexylsulfid
Purity: 97% CAS No.: 6294-31-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S Formula Weight: 202.40 Flash Point: 116°(241°F) Refractive Index: 1.4587 Odour: Stench Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 1738333 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009528
Formel: C₁₂H₂₆S
Molecular Weight: 202,4 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: –28,3 °C
Dichte: 0,849
Flammpunkt: 116 °C (241 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009528
CAS-Nummer: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
UN: 3334
ADR: 9,III