Dimethyldisulfid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
165590010 165592500 165590025 165590500
ACRO165590010EA 76.3 EUR
ACRO165590010 ACRO165592500 ACRO165590025 ACRO165590500
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 1,0625 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008561
CAS-Nummer: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % (Methylmercaptan content)