Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W353604-10KG-K W353604-1KG-K W353604-5KG-K
SIALW353604-10KG-KEA 578 EUR
SIALW353604-10KG-K SIALW353604-1KG-K SIALW353604-5KG-K
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008561
CAS-Nummer: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II