Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274380-100ML 274380-1L
SIAL274380-100MLEA 89 EUR
SIAL274380-100ML SIAL274380-1L
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Formel: C₂H₆S
Molecular Weight: 62,14 g/mol
Siedepunkt: 36,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008562
CAS-Nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204