Dioctylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dioctylsulphane
A17955.14
A17955.22
A17955.36
A17955.14EA
45.8
EUR
A17955.14
A17955.22
A17955.36
Dioctylsulfid ≥97%
Dioctylsulfid
Purity: 97%
CAS No.: 2690-08-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4624
Odour: Stench
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 179-180°/10mm
Beilstein Reference: 1701624
MDL No.: MFCD00009566
Formel:
C₁₆H₃₄S Molecular Weight: 258,51 g/mol Siedepunkt: 179…180 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 0…1 °C Dichte: 0,844 Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009566 CAS-Nummer: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 UN: 3334 ADR: 9, |