Dipentylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L04649.06 L04649.14
L04649.06EA 25.1 EUR
L04649.06 L04649.14
Dipentylsulfid ≥97%
Dipentylsulfid
Purity: 97% CAS No.: 872-10-6 Molecular Formula: C10H22S Formula Weight: 174.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Stench Melting Point: -51° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1698031 MDL No.: MFCD00027275
Formel: C₁₀H₂₂S
Siedepunkt: 228…230 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,840
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027275
CAS-Nummer: 872-10-6
EINECS: 212-820-8