Dipropyldisulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09881.14 L09881.22
L09881.14EA 28.1 EUR
L09881.14 L09881.22
Dipropyldisulfid ≥99%
Dipropyldisulfid
Purity: 99% CAS No.: 629-19-6 Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3 Formula Weight: 150.31 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4967 Odour: Unpleasant Melting Point: -86° Boiling Point: 193-194° Beilstein Reference: 969200 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009378
Formel: C₆H₁₄S₂
Siedepunkt: 193…194 °C
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 64 °C (147 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009378
CAS-Nummer: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
UN: 3082
ADR: 9,III