Ethylmethylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L02859.14
L02859.22
L02859.14EA
58.4
EUR
L02859.14
L02859.22
Ethylmethylsulfid ≥97%
Ethylmethylsulfid
Purity: 97%
CAS No.: 624-89-5
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4392
Odour: Stench
Melting Point: -106°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1696871
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009268
Formel:
C₃H₈S Molecular Weight: 76,16 g/mol Siedepunkt: 66…67 °C Schmelzpunkt: –106 °C Dichte: 0,841 Flammpunkt: –15 °C (5 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009268 CAS-Nummer: 624-89-5 EINECS: 210-868-4 UN: 1993 ADR: 3,II |