Ethylmethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238317-100G 238317-25G
SIAL238317-100GEA 137 EUR
SIAL238317-100G SIAL238317-25G
Ethylmethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Ethylmethylsulfid
Formel: C₃H₈S
Molecular Weight: 76,16 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104,8 °C
Dichte: 0,837 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009268
CAS-Nummer: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II