Dibenzyldisulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl disulphide
L11850.14
L11850.22
L11850.14EA
26.4
EUR
L11850.14
L11850.22
Dibenzyldisulfid ≥98%
Dibenzyldisulfid
Purity: 98+%
CAS No.: 150-60-7
Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5
Formula Weight: 246.40
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 210-216°/18mm
Beilstein Reference: 1110443
Merck Reference: 14,3013
MDL No.: MFCD00004783
Formel:
C₁₄H₁₄S₂ Molecular Weight: 246,4 g/mol Siedepunkt: 210…216 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 67…72 °C Dichte: 1,300 Flammpunkt: 150 °C (302 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004783 CAS-Nummer: 150-60-7 EINECS: 205-764-0 Merck Index: 14,3013 |