Dibenzyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzyl disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B21805-100G B21805-500G
SIALB21805-100GEA 68.7 EUR
SIALB21805-100G SIALB21805-500G
Dibenzyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dibenzyldisulfid
Formel: C₁₄H₁₄S₂
Molecular Weight: 246,4 g/mol
Siedepunkt: 142…148 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…67 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004783
CAS-Nummer: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 13,03037