Diphenyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenyldiselenid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180629-100G 180629-25G 180629-5G
SIAL180629-100GEA 425 EUR
SIAL180629-100G SIAL180629-25G SIAL180629-5G
Diphenyldiselenid, Sigma-Aldrich®
Diphenyldiselenid
Formel: C₁₂H₁₀Se₂
Molecular Weight: 312,13 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003001
CAS-Nummer: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II