Diphenylselenid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A18364.03 A18364.06 A18364.14
A18364.03EA 30.8 EUR
A18364.03 A18364.06 A18364.14
Diphenylselenid ≥98%
Diphenyl selenide
Purity: 98% CAS No.: 1132-39-4 Molecular Formula: (C6H5)2Se Formula Weight: 233.17 Odour: Unpleasant Melting Point: 3° Boiling Point: 165-167°/12mm UN No.: 3440 MDL No.: MFCD00014067
Formel: C₁₂H₁₀Se
Molecular Weight: 233,17 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,351
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014067
CAS-Nummer: 1132-39-4
EINECS: 214-474-2
UN: 3440
ADR: 6.1,II