2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2'-Dithiodipyridin
162230050
162230250
162231000
ACRO162230050EA
69.7
EUR
ACRO162230050
ACRO162230250
ACRO162231000
2,2'-Dipyridyldisulfid 98%
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel:
C₁₀H₈N₂S₂ Molecular Weight: 220,32 g/mol Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…60 °C Flammpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006287 CAS-Nummer: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 UN: 3335 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥97.5 % |