2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-Dithiodipyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
43791-1G
43791-5G
SIAL43791-1GEA
52
EUR
SIAL43791-1G
SIAL43791-5G
2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel:
C₁₀H₈N₂S₂ Molecular Weight: 220,32 g/mol Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006287 CAS-Nummer: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)